Bottles, wide neck, square, with closure, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a part of SP
SCIENCEWARE®
BELAF109040500EA 182 EUR InStock
BELAF109040500 BELAF109041000
Bottles, wide neck, square, with closure, SP Bel-Art
Flacons Flacons en plastique
Molded of high density polyethylene (HDPE).
  • Deep shelled, blue polypropylene closures
  • Ideal for storing or shipping samples
  • Good chemical and temperature resistance
Leakproof, chemical resistant bottles have heavy-threaded necks and tamper-proof, tear-lock closures.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité