Seringues multicanaux pour chargement de gel
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
80081 84502 84503 84504 84505 84511 84711 80091
HAMI80081EA 112 EUR InStock
HAMI80081 HAMI84502 HAMI84503 HAMI84504 HAMI84505 HAMI84511 HAMI84711 HAMI80091
Seringues multicanaux pour chargement de gel
Seringues Seringues de chromatographie
Les seringues multicanaux pour gel sont conçues des méthodologies de séquençage de l'ADN Multiplex. Elles peuvent transférer rapidement 8 ou 12 échantillons sur les gels de séquençage, plaques MICROTITER® ou membranes en nylon.
  • Distribution de 0,2 à 10 µl d'échantillon par seringue simultanément
  • Écartement des aiguilles de 9 mm et trois diamètres d'aiguilles, pour optimiser les transferts d'échantillons
  • Butée de volume réglable, qui permet un rechargement plus rapide et plus précise et une excellente reproductibilité
Gastight® syringes are ideal for dispensing both liquids and gases. They have a precision machined PTFE plunger tip which creates a leak-free seal.
Cemented needle (N): For low volume syringes the needles are cemented into the glass syringe barrel at a point corresponding to the zero graduation mark. With this termination, dead volume is limited to the internal volume of the needle. Not autoclavable. Needle gauge is determined by the syringe volume and are not user-selectable.
Removable needle (RN): The design allows the needles to seat precisely at the zero graduation mark of the syringe. Users can select the needle gauge, length and point style to optimise the syringe for custom applications. Additionally, this termination allows for a removable needle without increasing the dead volume of the syringe and is ideal when there is a risk of the needle clogging. Autoclavable when disassembled. Repeated autoclaving will shorten syringe life.
Needle point style 3: Blunt needle point for use with HPLC injection valves and for sample pipetting.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité