Reaction vessels, cylindrical, with thermal jacket, GL-18 olive and drain valve
Fournisseur: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
TRGN7229 TRGN7215 TRGN7207 TRGN7107
KGWATRGN7229EA 0 EUR InStock
KGWATRGN7229 KGWATRGN7215 KGWATRGN7207 KGWATRGN7107
Reaction vessels, cylindrical, with thermal jacket, GL-18 olive and drain valve
Récipients de réaction Récipients cylindriques à réaction
Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With thermal jacket, GL-18 Olive tubing connection and drain valve.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité