ETFE Tubing
Fournisseur: Cytiva
18-1112-58 19-0040-01 19-0651-01 18-1121-16 28-4010-81 18-1119-74 19-0752-01 19-0612-01
18-1112-58EA 198 EUR InStock
18-1112-58 19-0040-01 19-0651-01 18-1121-16 28-4010-81 18-1119-74 19-0752-01 19-0612-01
ETFE Tubing
Colonnes pour chromatographie
Ethylenetetrafluorethylene tubing (ETFE) is designed for use with AKTA systems.
White/clear tubing for easy identification.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité