VWR®, Surchaussures, en CPE
Fournisseur: VWR Collection
113-1491EA 169 EUR InStock
113-1491 113-1492
VWR®, Surchaussures, en CPE
Vêtements à usage unique
Surchaussures basiques fabriquées à partir d'un tissu en polyéthylène à faible densité chloré, qui est conçu pour assurer une protection contre la saleté, les salissures et les éclaboussures de liquides.
  • Le CPE est étanche à l'eau et offre une excellente résistance aux produits chimiques
  • Économiques et sans peluchage
Idéales pour une utilisation en laboratoire.
* Taille unique
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité