Reaction vessels, cylindrical, with flat flange
Fournisseur: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
TRGN7189-J15 TRGN7173 TRGN7174 TRGN7273 TRGN7198-20
KGWATRGN7189-J15EA 0 EUR InStock
KGWATRGN7189-J15 KGWATRGN7173 KGWATRGN7174 KGWATRGN7273 KGWATRGN7198-20
Reaction vessels, cylindrical, with flat flange
Récipients de réaction Récipients cylindriques à réaction
Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With thermal jacket, DN15 flange and drain valve.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité