L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Portoirs pour microtubes à centrifuger, flottants, PP
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F188756401 F188756411
390-6261EA 94.3 EUR InStock
390-6261 390-6266
Portoirs pour microtubes à centrifuger, flottants, PP
Portoirs Tube Racks
Molded of steam autoclavable polypropylene, these racks fit 400 ml or 1000 ml beakers.
  • For 1,5 ml micro tubes
  • Tubes remain completely immersed in a beaker while tops rest above the rack
  • Unload by lightly pressing down against the bench until the legs touch, releasing the tubes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité