Mortars without pestles, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H372600000 H372600001
BELAH372600000EA 794 EUR InStock
BELAH372600000 BELAH372600001
Mortars without pestles, SP Bel-Art
Mortiers et pilons Mortiers
Pour moudre les échantillons congelés sans risques liés à l'azote liquide. Ces mortiers en acier inoxydable 304 sont maintenus par trois supports. Le bol est imbriqué dans un boîtier en polyéthylène bleu isolé.
  • La poignée isolée est amovible ce qui permet un gain d''espace, longueur 10,2 cm
  • Trois pieds ventouse stabilisent l'unité sur l'établi
  • Le pilon recommandé est celui dont la taille est appropriée pour un mortier de 275 ml (non inclus)
Grind frozen samples without liquid nitrogen hazards. This 304 stainless steel mortar is suspended by three brackets above a stainless steel bowl which holds liquid nitrogen. The bowl is nested in a heavily insulated blue polyethylene housing.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité