L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Pipette controller, Pipette Pump™, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F378960000 F378970000 F378980000 F378990000
BELAF378960000EA 86 EUR InStock
BELAF378960000 612-1922 612-1923 BELAF378990000
Pipette controller, Pipette Pump™, SP Bel-Art
Pipettes Pipeteurs
Pipette filler for glass and plastic pipettes up to 0,2, 2, 10 or 25 ml.
  • Pipettes fit smoothly into its flexible tapered chuck
  • Thumbwheel on side is rotated for precision aspirating or dispensing
  • Plunger can be pressed for quick emptying
  • Resistant to acids and alkalis
  • Autoclavable at 121 °C for 20 minutes (chuck should not be autoclaved)
These fillers provide safe, accurate and trouble-free pipetting with simple and one-handed operation.
Informations de commande: Replacement silicone rubber chuck and washers are available on request.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité