Portoirs multi-tubes à essais, No-Wire™, PP
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F187453011 F187453017
212-8710EA 91.6 EUR InStock
212-8710 212-8711
Portoirs multi-tubes à essais, No-Wire™, PP
Portoirs Tube Racks
Racks, made of PP, white. Choose from two space saving rack configurations, both styles accommodate round and conical bottom tubes.
  • Very good chemical and temperature resistance
  • Shipped flat; easy assembly
  • Steam autoclavable at 121 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité