L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Pressure compensation sets and membranes, BOLA
Fournisseur: Bohlender
N1698-18 N1699-18 N1699-45 N1699-32 N1699-25 N1699-14 N1698-45 N1698-32 N1698-25 N1698-14
BOHLN1698-18EA 12.1 EUR InStock
BOHLN1698-18 BOHLN1699-18 BOHLN1699-45 BOHLN1699-32 BOHLN1699-25 BOHLN1699-14 BOHLN1698-45 BOHLN1698-32 BOHLN1698-25 BOHLN1698-14
Pressure compensation sets and membranes, BOLA
Vannes Soupapes de décompression
Pressure compensation sets consisting of screw cap made of PPS for GL thread, PTFE/silicone gasket and exchangeable filtering membrane made of PTFE. Filtering membranes (2 µm) made of PTFE.
  • Temperature resistance: from −200 to +230 °C
  • Universal chemical resistance
  • Vacuum suitable
  • Autoclavable: 121 °C
For pressure compensation during filling or drawing of liquids. Prevention of unintentional overpressure or vacuum in the vessel. Integrated membrane prevents contamination of the product.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité