Filter discs, biplane, series 16, porosity 00, VitraPOR®
Fournisseur: ROBU
VitraPOR®
ROBU16709EA 173 EUR InStock
ROBU16709 ROBU16609 ROBU16509 ROBU16409 ROBU16909 ROBU16809 ROBU16129 ROBU16259 ROBU16309 ROBU16209 ROBU16109 ROBU16119
Filter discs, biplane, series 16, porosity 00, VitraPOR®
Filtres Disques filtrants
The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Mase of borosilicate glass. The faces of filter discs from the series 16 are precisely ground down to tight tolerances and plane surfaces as may be required in specific installation circumstances.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité