1,3-Dioxanne ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: m-Dioxane, 1,3-Dioxacyclohexane
H54107.06 H54107.14
H54107.06EA 68.3 EUR InStock
H54107.06 H54107.14
1,3-Dioxanne ≥98%
1,3-Dioxanne
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 105…106 °C
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1.032
Point d'éclair: 5 °C (41 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006566
Numéro CAS: 505-22-6
EINECS: 208-005-1
ONU: 1165
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité