Hydroxylammonium chlorure
Fournisseur: KRAEMER & MARTIN GMBH
Synonyms: Hydroxylamine chlorhydrate
KRAE110256-25KGEA 0 EUR InStock
KRAE110256-25KG
Hydroxylammonium chlorure
Hydroxylammonium chlorure
Formule: NH₂OH·HCl
MW: 69,49 g/mol
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 151 °C
Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00051089
Numéro CAS: 5470-11-1
ONU: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04853
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité