Acide (3,5-difluorophényl)acétique
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSB01687.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01687.1 MAYBSB01687EA
Acide (3,5-difluorophényl)acétique
Acide (3,5-difluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010316
Numéro CAS: 105184-38-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité