Acide téréphtalique pour la synthèse
Fournisseur: Bernd Kraft
KRAF19913.2600EA 62.4 EUR InStock
KRAF19913.2600 KRAF19913.3600
Acide téréphtalique pour la synthèse
Acide téréphtalique
Formule: C₈H₆O₄
MW: 166,13 g/mol
Point d'ébullition: 392 °C (1013 hPa)
Densité: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 260 °C
Numéro MDL: MFCD00002558
Numéro CAS: 100-21-0
Merck Index: 12,09306
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité