Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 6-méthoxyanthranilique 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H34128.03EA 57.2 EUR InStock
H34128.03
Acide 6-méthoxyanthranilique 97%
Acide 6-méthoxyanthranilique


Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Point de fusion: ∼ 85 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD01941328
Numéro CAS: 53600-33-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité