Oléate d'éthyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
O0143-25ML O0143-5ML
TCIAO0143-25MLEA 178 EUR InStock
TCIAO0143-25ML TCIAO0143-5ML
Oléate d'éthyle ≥95.0% (par GC)
Oléate d'éthyle
Formule: C₂₀H₃₈O₂
Point d'ébullition: 209°C
Point de fusion: –32 °C
Densité: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 181°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009579
Numéro CAS: 111-62-6
EINECS: 203-889-5
Merck Index: 14,06828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa0e5911729135a64a565332d8a3119b49b97ebc&vid=fa0e5911729135a64a565332d8a3119b49b97ebc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité