Myristate d'isopropyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M0481-25ML M0481-500ML
TCIAM0481-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0481-25ML TCIAM0481-500ML
Myristate d'isopropyle ≥98.0% (par GC)
Myristate d'isopropyle
Formule: C₁₇H₃₄O₂
Point d'ébullition: 193°C
Point de fusion: 0…1 °C
Densité: 0,852 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 164°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008982
Numéro CAS: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Merck Index: 14,05215
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29108f1211375af87308e5fe997ebb95385a880e&vid=29108f1211375af87308e5fe997ebb95385a880e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité