Chloroforme stabilisé pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Trichlorométhane
Stabilization: Stabilisé avec Argent (Ag)
ROTHAE54.1EA 77.9 EUR InStock
ROTHAE54.1
Chloroforme stabilisé pour spectroscopie RMN
Chloroforme
Formule: CHCl₃
MW: 119,38 g/mol
Point d'ébullition: 61,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02160
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité