3-Éthynylanisole 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Ethynyl-3-methoxybenzene, (3-Methoxyphenyl)ethyne, (3-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Methoxy-3-ethynylbenzene
H55254.MD H55254.03 H55254.06
H55254.MDEA 32.7 EUR InStock
H55254.MD H55254.03 H55254.06
3-Éthynylanisole 96%
3-Éthynylanisole
Purity: 96% CAS No.: 768-70-7 Molecular Formula: C9H8O Formula Weight: 132.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.5550 Boiling Point: 204-210° MDL No.: MFCD00160810
Formule: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 204…210 °C
Densité: 1.04
Point d'éclair: 76 °C (169 °F)
Numéro MDL: MFCD00160810
Numéro CAS: 768-70-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité