ω-Bromo-2-fluoroacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-1-(2-fluorophényl)éthane-1-one2-Bromo-2'-fluoroacétophénoneα-Bromo-2-fluoroacétophénoneBromométhyl-o-fluorophénylcetone
H34179.09EA 224 EUR InStock
H34179.09 H34179.03
ω-Bromo-2-fluoroacétophénone ≥98%
ω-Bromo-2-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00278796
Numéro CAS: 655-15-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité