2-Cyclohexène-1-one ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0707-25ML C0707-500ML C0707-100ML
TCIAC0707-25MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAC0707-25ML TCIAC0707-500ML TCIAC0707-100ML
2-Cyclohexène-1-one ≥96.0% (par GC)
2-Cyclohexène-1-one
Formule: C₆H₈O
MW: 96,13 g/mol
Point d'ébullition: 171°C
Densité: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 56°C
Numéro MDL: MFCD00001577
Numéro CAS: 930-68-7
EINECS: 213-223-5
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f5cbc2732a9210dfb896e40a2ecbb47391f57b1&vid=5f5cbc2732a9210dfb896e40a2ecbb47391f57b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité