2-Amino-9-fluorènone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Amino-9H-fluoren-9-one
H55048.03 H55048.06 H55048.14
H55048.03EA 58.6 EUR InStock
H55048.03 H55048.06 H55048.14
2-Amino-9-fluorènone 98%
2-Amino-9-fluorenone
Purity: 98% CAS No.: 3096-57-9 Molecular Formula: C13H9NO Formula Weight: 195.22 Melting Point: 157-160° MDL No.: MFCD00001157
Formule: C₁₃H₉NO
MW: 195,22 g/mol
Point d'ébullition: 361 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 157…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001157
Numéro CAS: 3096-57-9
EINECS: 221-445-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité