2-Hydroxy-9-fluorènone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H55133.06EA 588 EUR InStock
H55133.06 H55133.03 H55133.MD
2-Hydroxy-9-fluorènone ≥97%
2-Hydroxy-9-fluorènone
Formule: C₁₃H₈O₂
MW: 196,21 g/mol
Point d'ébullition: 353 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 204…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001155
Numéro CAS: 6949-73-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité