Potassium chlorure 150 g/l en solution aqueuse, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Potassiumchloride
04765.2000 04765.3000 04765.5020
KRAF04765.2000EA 0 EUR InStock
KRAF04765.2000 KRAF04765.3000 KRAF04765.5020
Potassium chlorure 150 g/l en solution aqueuse, très pur
Potassium chlorure
Formule: KCl
MW: 74,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité