Soufre 10000 mg/L dans l'eau (de (NH₄)₂SO₄) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14436.APEA 370 EUR InStock
14436.AP 14436.AD 14436.AE
Soufre 10000 mg/L dans l'eau (de (NH₄)₂SO₄) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de sulfide
Molecular Formula: (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085316
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité