Nitrure de bore, tiges, Length: 300 mm, Ø 12.7 mm
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Bore nitrure
45912.KSEA 458 EUR InStock
45912.KS
Nitrure de bore, tiges, Length: 300 mm, Ø 12.7 mm
Nitrure de bore
Formule: BN
MW: 24,82 g/mol
Point de fusion: 2527 °C
Densité: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011317
Numéro CAS: 10043-11-5
Merck Index: 13,01336
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité