2-Phényl-2-propanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: α,α-Dimethylbenzyl alcohol
P0213-25G P0213-500G P0213-100G
TCIAP0213-25GEA 62.7 EUR InStock
TCIAP0213-25G TCIAP0213-500G TCIAP0213-100G
2-Phényl-2-propanol ≥98.0% (par GC)
2-Phényl-2-propanol
Formule: C₆H₅C(OH)(CH₃)₂
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 215°C
Point de fusion: 33…35 °C
Densité: 0,973 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004456
Numéro CAS: 617-94-7
EINECS: 210-539-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=838b3aba920a8f277439b6b9f41f8019bd98d0c4&vid=838b3aba920a8f277439b6b9f41f8019bd98d0c4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité