Ferrocène, Haute Pureté
Fournisseur: Thermo Scientific
B25007.18 B25007.30
B25007.18EA 38.5 EUR InStock
B25007.18 B25007.30
Ferrocène, Haute Pureté
Ferrocène
Formule: C₁₀H₁₀Fe
Point d'ébullition: 249 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 172…175 °C
Densité: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001427
Numéro CAS: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,04070
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité