Saponine, Qualité Réactif
Fournisseur: VWR Chemicals
0163-100GEA 232 EUR InStock
0163-100G
Saponine, Qualité Réactif
Saponine
Densité: 1,015…1.02 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00081981
Numéro CAS: 8047-15-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Ash ≥10%
Loss on Drying ≥10%
pH (20%, Water) @25 °C 4.5 – 5.5
Solubility (20%, Water) Pass
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité