Scandium standard solution, 1,000 mg/L Sc in 5% nitric acid (de Sc₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Scientific
35769.AD 35769.AE 35769.AP
35769.ADEA 123 EUR InStock
35769.AD 35769.AE 35769.AP
Scandium standard solution, 1,000 mg/L Sc in 5% nitric acid (de Sc₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de scandium
Molecular Formula: Sc₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00016323
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité