Sélénium 10.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de SeO₂) étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: ACCUSTANDARD
ICP51N10X05 ICP51N10X1 ICP51N10X5
ACCUICP51N10X05EA 112 EUR InStock
ACCUICP51N10X05 ACCUICP51N10X1 ACCUICP51N10X5
Sélénium 10.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de SeO₂) étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de sélénium
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité