Tellure 10.000 mg/l en solution dans l'acide chlorhydrique 40% étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: ACCUSTANDARD
ICP58H10X05 ICP58H10X1 ICP58H10X5
ACCUICP58H10X05EA 167 EUR InStock
ACCUICP58H10X05 ACCUICP58H10X1 ACCUICP58H10X5
Tellure 10.000 mg/l en solution dans l'acide chlorhydrique 40% étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de tellure
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité