1,3-Diméthyl-2-imidazolidone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 1,3-Diméthylimidazolidine-2-one
TCIAD1477-100MLEA 33 EUR InStock
TCIAD1477-100ML TCIAD1477-25ML TCIAD1477-500ML
1,3-Diméthyl-2-imidazolidone ≥99.0% (par GC)
1,3-Diméthylimidazolidine-2-one
Formule: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,15 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Point de fusion: 8°C
Point d'éclair: 120°C
Numéro MDL: MFCD00003188
Numéro CAS: 80-73-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03249
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/03/28978303.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité