Acide tétrafluorophtalique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T0986-25G T0986-5G
TCIAT0986-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAT0986-25G TCIAT0986-5G
Acide tétrafluorophtalique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide tétrafluorophtalique
Formule: C₈H₂F₄O₄
Point d'ébullition: 341 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155…156 °C
Numéro MDL: MFCD00002407
Numéro CAS: 652-03-9
EINECS: 211-483-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca8ee828c16645ab143ba0ba5c173d6f227a25c8&vid=ca8ee828c16645ab143ba0ba5c173d6f227a25c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 156.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité