Yttrium 1.000 mg/l en solution dans l'acide nitrique 5% (de Y₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13855.ADEA 57.3 EUR InStock
13855.AD 13855.AE 13855.AP
Yttrium 1.000 mg/l en solution dans l'acide nitrique 5% (de Y₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'yttrium
Molecular Formula: Y₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011468
Traçabilité NIST
Certifications: Traceable to NIST
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité