2-(2-Éthoxyéthoxy)éthanol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAE0048-500GEA 25.3 EUR InStock
TCIAE0048-500G TCIAE0048-25G
2-(2-Éthoxyéthoxy)éthanol ≥99.0% (par GC)
2-(2-Éthoxyéthoxy)éthanol
Formule: C₆H₁₄O₃
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 196°C
Point de fusion: –80 °C
Point d'éclair: 96°C
Numéro MDL: MFCD00002872
Numéro CAS: 111-90-0
Merck Index: 14,01800
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/53/28967653.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité