2,2'-Dithiodianiline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,2-Disulphanediyldianiline, 2,2'-Diaminodiphenyl disulphide, 2-Aminophenyl disulphide, Bis(2-aminophenyl) disulphide
H55807.03 H55807.06 H55807.14
H55807.03EA 24.8 EUR InStock
H55807.03 H55807.06 H55807.14
2,2'-Dithiodianiline 97%
2,2'-Dithiodianiline
Purity: 97% CAS No.: 1141-88-4 Molecular Formula: C12H12N2S2 Formula Weight: 248.36 Melting Point: 91-92° Beilstein Reference: 914032
Formule: C₁₂H₁₂N₂S₂
MW: 248,37 g/mol
Point de fusion: 91…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007703
Numéro CAS: 1141-88-4
EINECS: 214-529-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité