Acide 4-aminohippurique
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: p-Aminohippuric acid, 4-Aminohippuric Acid, 2-(4-Aminobenzamido)acetic acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine
6187.1 6187.2
ROTH6187.1EA 125 EUR InStock
ROTH6187.1 ROTH6187.2
Acide 4-aminohippurique
4-Aminohippuric acid
Formule: H₂NC₆H₄C(O)NHCH₂COOH
MW: 194,19 g/mol
Point d'ébullition: 441 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 199…202 °C
Densité: 1.402 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007890
Numéro CAS: 61-78-9
EINECS: 200-518-9
Merck Index: 13,00441
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité