Triméthylamine 45% (p/p) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
43282.K4EA 305 EUR InStock
43282.K4 43282.AP
Triméthylamine 45% (p/p) en solution aqueuse
Triméthylamine
CAS No.: 75-50-3
Molecular Formula: (CH3)3N
Formula Weight: 59.11
Flash Point: -20°(-4°F)
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Unpleasant
Melting Point: -2°
Boiling Point: 30°
Beilstein Reference: 956566
Merck Reference: 14,9710
UN No.: 1297
MDL No.: MFCD00008327
Formule: C₃H₉N
MW: 59,11 g/mol
Point d'ébullition: 30 °C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –20 °C (–4 °F)
Numéro MDL: MFCD00008327
Numéro CAS: 75-50-3
ONU: 1297
ADR: 3,I
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité