L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Sodium phosphate monobasic monohydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate monohydrate, Monosodium phosphate monohydrate, Sodium dihydrogenorthophosphate monohydrate, Sodium orthophosphate monobasic monohydrate
7892-04EA 0 EUR InStock
7892-04 7892-06
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté
Formule: NaH₂PO₄·H₂O
MW: 137.99 g/mol
Point de fusion: 100
Densité: 2.04 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149208
Numéro CAS: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
ATTEINDRE: 01-2119489796-13
Merck Index: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
ACS - Appearance (small, white granules) Passes Test
ACS - Assay (NaH2PO4·H2O) 98.0 - 102.0 %
ACS - Calcium (Ca) ≤ 0.005 %
ACS - Chloride (Cl) ≤ 5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.001 %
ACS - Insoluble Matter ≤ 0.01 %
ACS - Iron (Fe) ≤ 0.001 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 4.1 - 4.5
ACS - Potassium (K) ≤ 0.01 %
ACS - Solubility Passes Test
ACS - Sulfate (SO4) ≤ 0.003 %
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon verre pour solides 500 g 7892-04
Glass bottle 2,5 kg 7892-06
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité