4-Bromothiobenzamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H55956.03 H55956.06
H55956.03EA 52 EUR InStock
H55956.03 H55956.06
4-Bromothiobenzamide ≥97%
4-Bromothiobenzamide
Formule: C₇H₆BrNS
MW: 216,1 g/mol
Point de fusion: 139…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114360
Numéro CAS: 26197-93-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité