2-Chloro-4-hydroxybenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H55771.03 H55771.06
H55771.03EA 193 EUR InStock
H55771.03 H55771.06
2-Chloro-4-hydroxybenzaldéhyde ≥97%
2-Chloro-4-hydroxybenzaldéhyde
Purity: 97% CAS No.: 56962-11-9 Molecular Formula: C7H5ClO2 Formula Weight: 156.57 Melting Point: 145-147° MDL No.: MFCD00052184
Formule: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Point de fusion: 145…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052184
Numéro CAS: 56962-11-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité