Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluoro-4-méthylbenzaldéhyde

Synonyms: 2-Fluoro-p-tolylaldehyde, 2-Fluoro-4-tolualdehyde, 2-Fluoro-p-tolualdehyde

037137-1G 037137-25G 037137-5G
FLUO037137-1GEA 0 EUR InStock
FLUO037137-1G FLUO037137-25G FLUO037137-5G
2-Fluoro-4-méthylbenzaldéhyde
2-Fluoro-4-méthylbenzaldéhyde


Formule: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094325
Numéro CAS: 146137-80-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité