Trioctylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tri-n-octylamine
T0502-25ML T0502-500ML T0502-100ML
TCIAT0502-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAT0502-25ML TCIAT0502-500ML TCIAT0502-100ML
Trioctylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Trioctylamine
Formule: C₂₄H₅₁N
MW: 353,68 g/mol
Point d'ébullition: 367°C
Point de fusion: –39 °C
Densité: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 184°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009560
Numéro CAS: 1116-76-3
EINECS: 214-242-1
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bda5cb486908ad582a13e8a3134e251f66dbf78&vid=d47c3dc9bbd6d1416bef865c0073f0a51c481f5d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité