trans-4-Méthyl-2-pentène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (E)-4-Methyl-2-pentene
M0394-25ML M0394-5ML
TCIAM0394-25MLEA 488 EUR InStock
TCIAM0394-25ML TCIAM0394-5ML
trans-4-Méthyl-2-pentène ≥95.0% (par GC)
trans-4-Méthyl-2-pentène
Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 58°C
Point de fusion: –140.8 °C
Densité: 0,6686 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -27°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065138
Numéro CAS: 674-76-0
EINECS: 211-616-6
ONU: 2288
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43e61046075f4d1e4e92c1187bcca1e1841b3e0e&vid=d73731c267fe74b9c0b95b8328e7a5f801032679&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité