2,4,6-Triphénoxy-1,3,5-triazine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4,6-Triphénoxy-s-triazine
H33572.18EA 169 EUR InStock
H33572.18 H33572.09
2,4,6-Triphénoxy-1,3,5-triazine 96%
2,4,6-Triphénoxy-1,3,5-triazine
Formule: C₂₁H₁₅N₃O₃
MW: 357,37 g/mol
Point de fusion: 235…236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006048
Numéro CAS: 1919-48-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité