2-Cyano-5-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Cyano-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)picolinonitrile, 2-(6-Cyano-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 6-Cyano-3-pyridylboronic acid Pinacol ester, 2-Cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester
H54689.MD H54689.03
H54689.MDEA 162 EUR InStock
H54689.MD H54689.03
2-Cyano-5-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
2-Cyano-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 741709-63-7 Molecular Formula: C12H15BN2O2 Formula Weight: 230.07 Melting Point: 105-106° MDL No.: MFCD06657825
Formule: C₁₂H₁₅BN₂O₂
MW: 230,07 g/mol
Point de fusion: 105…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657825
Numéro CAS: 741709-63-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité