2-Chloro-4-nitrotoluène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0690-500G C0690-25G
TCIAC0690-500GEA 208 EUR InStock
TCIAC0690-500G TCIAC0690-25G
2-Chloro-4-nitrotoluène ≥99.0% (par GC)
2-Chloro-4-nitrotoluène
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Point d'ébullition: 260°C
Point de fusion: 68 °C
Numéro MDL: MFCD00007210
Numéro CAS: 121-86-8
EINECS: 204-501-7
ONU: 3457
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2aba2df7400a85e348ca0dc8d1dbfe51249e126&vid=4f9363ac02e64d144885e1cb2b37e3d60c007c58&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 62.0 to 65.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité